Läs mer
3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454708
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454708 10 g 10g
15444708 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58409.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51802-77-8
Molekylformel C10H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 208.645
MDL-nummer MFCD08273449
InChI-nyckel RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 8027132
IUPAC-namn 3-benzyl-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Kvantitet 10 g
Formel vikt 208.65
Procent renhet 97%