Läs mer
3-(Benzyl(butyl)amino)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Benzyl(butyl)amino)propanoic Acid |
| CAS | 216587-41-6 |
| Molekylformel | C14H21NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-2-3-10-15(11-9-14(16)17)12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,2-3,9-12H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-[benzyl(butyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vikt | 235.1572 |