missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[Benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[Benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 60278-98-0 |
| Molekylformel | C11 H17 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2/c1-12(8-11(14)9-13)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13-14H,7-9H2,1H3 |
| LEDER | CN(CC(O)CO)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-[benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.258 |
| Formel vikt | 195.126 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?