Läs mer
3-Benzyladenine, TRC
Produktkod. 30133434
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133434 5 mg
30134240 50 mg
30008317 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1304085MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7280-81-1
Molekylformel C12H11N5
Molekylvikt (g/mol) 225.25
IUPAC-namn 3-benzyl-7H-purin-6-imine
LEDER Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Benzyladenine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,13H,6H2,(H,14,15)
Formel vikt 225.1014
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.