Läs mer
3-bensylamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322579
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322579 1 g 1g
15433517 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26664.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4720-29-0
Molekylformel C10H15NO
Molekylvikt (g/mol) 165.236
MDL-nummer MFCD00020622
InChI-nyckel ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
IUPAC-namn 3-(bensylamino)propan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzylamino-1-propanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.24
Procent renhet 97%