Läs mer
3-bensylamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433517
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433517 250 mg 250mg
11322579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26664.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4720-29-0
Molekylformel C10H15NO
Molekylvikt (g/mol) 165.236
MDL-nummer MFCD00020622
InChI-nyckel ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
IUPAC-namn 3-(bensylamino)propan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzylamino-1-propanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.24
Procent renhet 97%