Läs mer
3-(Benzylamino)propionitril, 97+%
Produktkod. 11394927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394927 5 g 5g
11304937 25 g 25g
11314937 100 g 100g
11324937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11394927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041949.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 706-03-6 | C10H13N2 | 161,23 g/mol
3-(bensylamino)propionitril användes som startreagens vid syntesen av (3R,4S)-l-bensyl-4-fenylpyrrolidin-3-karboxylsyra, 3-[bensyl-(3,5-dimetyl-pyrazol-l-ylmetyl)-amino]-propionitril. Den genomgår Michael-reaktion av aza-typ med 1-hydroximetyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyraetylester under milda förhållanden
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 706-03-6
Molekylformel C10H13N2
Molekylvikt (g/mol) 161.23
MDL-nummer MFCD00001955
InChI-nyckel MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
PubChem CID 69719
IUPAC-namn 3-(bensylamino)propannitril
LEDER N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Benzylamino)propionitrile
Densitet 1.024g/mL
Flampunkt >110° (230 °F)
Brytningsindex 1.5308
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 160.22
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.