Learn More
3-(Benzylamino)propionitrile, 97+%
Catalog No. 11394927
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
11394927 5 g 5g
11304937 25 g 25g
11314937 100 g 100g
11324937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 11394927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041949.06
 Restricted Item
Beräknad leverans: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 706-03-6 | C10H13N2 | 161.23 g/mol
3-(Benzyl amino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile. It undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 706-03-6
Molecular Formula C10H13N2
Molecular Weight (g/mol) 161.23
MDL Number MFCD00001955
InChI Key MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
PubChem CID 69719
IUPAC Name 3-(benzylamino)propanenitrile
SMILES N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Density 1.024g/mL
Flash Point >110° (230°F)
Refractive Index 1.5308
Quantity 5 g
UN Number UN3276
Formula Weight 160.22
Percent Purity ≥97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-(Benzylamino)propionitrile
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.