Läs mer
3-Bensylbensenenboronsyra pinakolester, 97 %
Produktkod. 11432110
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432110 5 g 5g
11422110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28682.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073355-05-1 | C19H23BO2 | 294,201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073355-05-1
Molekylformel C19H23BO2
Molekylvikt (g/mol) 294.201
MDL-nummer MFCD09266179
InChI-nyckel VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 3-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb038
PubChem CID 46739037
IUPAC-namn 2-(3-bensylfenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 68°C to 69°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 294.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.