Läs mer
3-(bensyldimetylammonio)propansulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10565290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10565290 5 g Glasflaska 5g
10007949 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428070050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 81239-45-4 | C12H19NO3S | 257.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81239-45-4
Molekylformel C12H19NO3S
Molekylvikt (g/mol) 257.35
MDL-nummer MFCD00225018
InChI-nyckel MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
PubChem CID 4386830
IUPAC-namn 3-[bensyl(dimetyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 245°C to 250°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C)
Formel vikt 257.35
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.