missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Benzylidenecamphor, TRC

Produktkod. 30009066
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009066 250 mg
30007018 1 g
17914675 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB280048250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15087-24-8
Molekylformel C17 H20 O
Molekylvikt (g/mol) 240.34
Synonym 2-Bornanone, 3-benzylidene- (8CI), 1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-Benzylidenebornan-2-one, 3-Benzylidenecamphor, Benzylidenecamphor, Eusolex 6900, Ultracyd, Ultren BK, Unisol S 22
IUPAC-namn 2-benzylidene-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
LEDER CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2=Cc3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Benzylidenecamphor
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3
Formel vikt 240.1514
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.