Läs mer
3-Bensyloxi-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 4799-68-2 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 1,3-Propanediol monobenzyl ether, 1-(Benzyloxy)-3-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-Benzyloxypropanol, 3-[(Phenylmethyl)oxy]propan-1-ol, NSC 406922 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2 |
| LEDER | OCCCOCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-Bensyloxi-1-propanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.1 |