Läs mer
3-Benzyloxy-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzyloxy-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one |
| CAS | 1206102-04-6 |
| Molekylformel | C20H18O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(Benzyloxy)-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-oxo-4H-pyran, 2-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O4/c21-17-11-12-23-19(13-18(22)16-9-5-2-6-10-16)20(17)24-14-15-7-3-1-4-8-15/h1-12,18,22H,13-14H2 |
| LEDER | O=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=C(CC(O)C3=CC=CC=C3)OC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-(benzyloxy)-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.35 |
| Formel vikt | 322.12 |