Läs mer
3-Benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine, 99%
Produktkod. 11479370
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479370 250 mg 250mg
11489370 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479370 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50248.MD
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 90503-15-4 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90503-15-4
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.24
MDL-nummer MFCD00183222
InChI-nyckel ZGHLNQMMKJNJIH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-3-benzyloxy-propan-2-ol, 1-amino-3-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-phenylmethoxy, 1-amino-3-benzyl-oxy propan-2-ol, 3-benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine, 3-amino-1-phenylmethoxy propan-2-ol, 1-amino-3-benzyloxy-2-propanol, 3-benzyloxy-2-hydroxypropylamine, 1-amino-3-phenylmethoxy-propan-2-ol
PubChem CID 342795
IUPAC-namn 1-amino-3-fenylmetoxipropan-2-ol
LEDER NCC(O)COCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.