missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Benzyloxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzyloxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone |
| CAS | 1496524-64-1 |
| Molekylformel | C22H20O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)(4-methylphenyl)-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c1-16-8-10-18(11-9-16)22(23)19-12-13-20(24-2)21(14-19)25-15-17-6-4-3-5-7-17/h3-14H,15H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OCc2ccccc2)C(=O)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | (4-methoxy-3-phenylmethoxyphenyl)-(4-methylphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vikt | 332.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?