Läs mer
3-Bensyloxi-4-metoxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30338645
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30338645 10 g
1 options
Produktkod. 30338645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28598010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 6346-05-0
Molekylformel C15 H14 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2
IUPAC-namn 4-metoxi-3-fenylmetoxybenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.0943