Learn More
3-Benzyloxy[6-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzyloxy{6-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylami |
| CAS | 1076198-95-2 |
| Molekylformel | C21 H32 N2 O2 Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32N2O2Si/c1-21(2,3)26(4,5)25-16-10-15-23-20-19(13-9-14-22-20)24-17-18-11-7-6-8-12-18/h6-9,11-14H,10,15-17H2,1-5H3,(H,22,23) |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCNc1ncccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropyl]-3-phenylmethoxypyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.58 |
| Formel vikt | 372.2233 |