Läs mer
3-[(Benzyloxy)amino]-N-[(benzyloxy)carbonyl]-D,L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(Benzyloxy)amino]-N-[(benzyloxy)carbonyl]-D,L-alanine |
| CAS | 96521-76-5 |
| Molekylformel | C18H20N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[(Phenylmethoxy)amino]-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O5/c21-17(22)16(11-19-25-13-15-9-5-2-6-10-15)20-18(23)24-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,20,23)(H,21,22) |
| LEDER | OC(=O)C(CNOCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-(phenylmethoxyamino)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.36 |
| Formel vikt | 344.1372 |