Läs mer
3-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-5-hydroxibensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11306905 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10401694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08033DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 900799-69-1
Molekylformel C15H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 287.271
MDL-nummer MFCD09817564
InChI-nyckel DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 24229785
IUPAC-namn 3-hydroxi-5-(fenylmetoxikarbonylamino)bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 287.27
Procent renhet 97%