Läs mer
3-Benzyloxyacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10485472 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10485472 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10485472 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 353120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 34068-01-4
MDL-nummer MFCD00026221
InChI-nyckel FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
PubChem CID 98689
IUPAC-namn 1-(3-phenylmethoxyphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxyacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C15H14O2
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, IV, 335
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Formel vikt 226.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzyloxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.