Läs mer
3-Bensyloxiacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzyloxyacetophenone |
| CAS | 34068-01-4 |
| Molekylformel | C15 H14 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanone, 1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 3'-(benzyloxy)- (8CI), 1-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethanone, 3-Benzyloxyacetophenone, 3'-(Benzyloxy)acetophenone, NSC 159118, m-Benzyloxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-8-5-9-15(10-14)17-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-fenylmetoxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.0994 |