Läs mer
3-Benzyloxyaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10481864 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10481864 5 g Glass bottle 5g
10707285 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481864 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146260050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1484-26-0
Molekylformel C13H13NO
Molekylvikt (g/mol) 199.253
MDL-nummer MFCD00007784
InChI-nyckel IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
PubChem CID 92892
IUPAC-namn 3-phenylmethoxyaniline
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxyaniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62°C to 66°C
Färg Beige to Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H4NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 404
Formel vikt 199.25
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzyloxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.