Läs mer
3-Bensyloxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11479957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479957 100 g 100g
11459957 5 g 5g
11469957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11479957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22909.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1700-37-4 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
3-bensyloxibensaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det aktiverar adenylcyklaset.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-bensyloxibensaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det aktiverar adenylcyklaset.
Löslighet Lösligt i vatten 38,87 mg/L vid 25 C.
°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1700-37-4
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD00003367
InChI-nyckel JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
IUPAC-namn 3-fenylmetoxibensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzaldehyde
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 180 °C (0,08 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1956589
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten 38,87 mg/L @ 25 °C.
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.