Läs mer
3-Benzyloxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10761545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761545 5 g Glass bottle 5g
10122420 25 g Glass bottle 25g
10132420 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1700-37-4
MDL-nummer MFCD00003367
InChI-nyckel JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
IUPAC-namn 3-phenylmethoxybenzaldehyde
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzaldehyde
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55°C to 59°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C14H12O2
Linjär formel C6H5CH2OC6H4CHO
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 212.248
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder