Läs mer
3-Benzyloxybenzaldehyde-alpha-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzyloxybenzaldehyde-alpha-D |
| CAS | 1219805-34-1 |
| Molekylformel | C14 D H11 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-d, 3-(phenylmethoxy)- (ACI), 3-(Phenylmethoxy)benzaldehyde-formyl-d (ACI), 3-Benzyloxybenzaldehyde-α-d1, 3-Benzyloxybenzaldehyde-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12O2/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-10 H,11H2/i10D |
| LEDER | [2 H]C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | deuterio-(3-phenylmethoxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.25 |
| Formel vikt | 213.09 g/mol |
| Visa mer |