Läs mer
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10783973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10783973 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10783973 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358865000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156682-54-1
Molekylformel C13H13BO3
Molekylvikt (g/mol) 228.05
MDL-nummer MFCD02093063
InChI-nyckel WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxybenzeneboronic acid, 3-benzyloxy phenyl boronic acid, 3-benzyloxy phenylboronic acid, m-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxyphenyl boronic acid, 3-boronophenoxy methyl benzene, 3-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 3-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2734313
IUPAC-namn [3-(benzyloxy)phenyl]boronic acid
LEDER OB(O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 141.0°C to 142.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 228.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.