Läs mer
3-Benzyloxybenzoic acid, 98%
Produktkod. 15405647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405647 1 g 1g
15415647 5 g 5g
15425647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15405647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32882.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69026-14-8 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
3-bensyloxibensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-bensyloxibensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69026-14-8
Molekylformel C14H11O3
Molekylvikt (g/mol) 227.24
MDL-nummer MFCD00527901
InChI-nyckel CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyloxy benzoic acid, 3-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-benzoic acid, 3-phenylmethoxy benzoic acid, enamine_004835, acmc-1b5k3
PubChem CID 309226
IUPAC-namn 3-fenylmetoxibensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzoic acid
Smältpunkt 133°C to 135°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 228.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.