Läs mer
3-Benzyloxybenzoyl chloride, 95%
Produktkod. p-7033315
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11355419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50410.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 61535-46-4 | C14H11ClO2 | 246.69 g/mol
Reactant for preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents, preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reactant for preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents, preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61535-46-4
Molekylformel C14H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 246.69
MDL-nummer MFCD02258040
InChI-nyckel HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
PubChem CID 4995375
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzoyl chloride
Smältpunkt 40°C to 42°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
IUPAC-namn 3-phenylmethoxybenzoyl chloride
Formel vikt 246.7
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.