Läs mer
3-Benzyloxybenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10577833 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10577833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181940010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1700-30-7
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
MDL-nummer MFCD00004642
InChI-nyckel AFKLSWIRJUJWKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzyl alcohol, 3-benzyloxy phenyl methanol, 3-benzyloxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-phenylmethoxy, 3-phenylmethoxyphenyl methanol, 3-benzyloxyphenyl methanol, 3-phenylmethoxy phenyl methan-1-ol, pubchem7731, acmc-1bo1a
PubChem CID 74341
IUPAC-namn (3-phenylmethoxyphenyl)methanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzyl alcohol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 47.0°C to 52.0°C
Färg Beige to Yellow
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H4CH2OH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzyloxybenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.