Läs mer
3-Benzyloxybenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11332819
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332819 5 g 5g
11342819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27707.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1700-30-7 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1700-30-7
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.264
MDL-nummer MFCD00004642
InChI-nyckel AFKLSWIRJUJWKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzyl alcohol, 3-benzyloxy phenyl methanol, 3-benzyloxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-phenylmethoxy, 3-phenylmethoxyphenyl methanol, 3-benzyloxyphenyl methanol, 3-phenylmethoxy phenyl methan-1-ol, pubchem7731, acmc-1bo1a
PubChem CID 74341
IUPAC-namn (3-fenylmetoxifenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxybenzyl alcohol
Smältpunkt 47°C to 51°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.