Läs mer
3-[(bensyloxikarbonyl)amino]propionaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10471810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471810 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10471810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427720010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65564-05-8 | C11H13NR3 | 207,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
CAS 65564-05-8
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52 °C till 57 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H13NO3
Linjär formel C6H5CH2OC(O)NHCH2CH2CHO
MDL-nummer MFCD05664298
Kvantitet 1 g
Synonym benzyl 3-oxopropylcarbamate, 3-benzyloxycarbonyl amino-1-propanal, 3-benzyloxycarbonyl amino propionaldehyde, benzyl n-3-oxopropyl carbamate, benzyl 3-oxopropyl carbamate, 3-oxo-propyl-carbamic acid benzyl ester, n-phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal, n-cbz-3-aminopropanal, pubchem13633
InChI-nyckel PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC=O
IUPAC-namn bensyl-N-(3-oxopropyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 207.23
PubChem CID 10398106
Formel vikt 207.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.