Läs mer
3-Bensyloxifyrenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11344116
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344116 250 mg 250mg
11334116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19242.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 206559-36-6 | C14H11NOS | 241,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206559-36-6
Molekylformel C14H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 241.31
MDL-nummer MFCD00060374
InChI-nyckel QJLFNDXMZQJMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 3-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene, acmc-20an9f, 3-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene #, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-9ci
PubChem CID 561446
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-fenylmetoxibensen
LEDER S=C=NC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 49 °C till 51 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2923
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 241.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.