Läs mer
3-Benzyloxyphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11324116
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324116 2 g 2g
11314116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19241.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20967-96-8
Molekylformel C15H13NO
Molekylvikt (g/mol) 223.28
MDL-nummer MFCD00016396
InChI-nyckel CKZFVIPFANUBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-3-benzyloxy phenyl acetonitrile, 3-benzyloxybenzyl cyanide, 2-3-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, 2-3-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, maybridge3_000453, 3-benzyloxyphenyl acetonitrile, 3-benzyloxy-phenyl acetonitrile, 3-benzyloxyphenyl-acetonitrile
PubChem CID 519831
IUPAC-namn 2-(3-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile
LEDER N#CCC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 47°C to 50°C
Kokpunkt 188°C to 190°C (3 mmHg)
Kvantitet 2 g
Beilstein 2585802
Formel vikt 223.28
Procent renhet 97%