Läs mer
3-Bensyloxifenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 10390294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10390294 1 g Glasflaska 1g
10370774 250 mg Glasflaska 250mg
10166913 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10390294 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 394020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 SEK
    641.65 SEK / 1g
    Save 108.35 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59146-68-8 | C13H15ClN2O | 250,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59146-68-8
Molekylformel C13H15ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 250.73
MDL-nummer MFCD02258768
InChI-nyckel MMMGCMOISVZVKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenylhydrazine hcl, benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-phenylmethoxyphenyl diazane hydrochloride, n'-3-benzyloxy-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 12891839
IUPAC-namn (3-fenylmetoxifenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER Cl.NNC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155,0 °C till 157,0 °C
Färg Violett
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.73
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.