Läs mer
(3-bensyloxipropyl)trifenylfosfoniumbromid,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432276
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432276 5 g 5g
15422276 1 g 1g
15442276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54314-85-1 | C28H28BrOP | 491.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54314-85-1
Molekylformel C28H28BrOP
Molekylvikt (g/mol) 491.41
MDL-nummer MFCD00191781
InChI-nyckel DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 10929077
IUPAC-namn trifenyl(3-fenylmetoxipropyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C(COCC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 153°C to 154°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 491.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.