Läs mer
(3-Bensyloxipropyl) triphenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30345894
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345894 1 g
1 options
Produktkod. 30345894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2879801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 54314-85-1
Molekylformel C28H28BrOP
Kvantitet 1 g
Synonym Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn triphenyl(3-fenylmetoxypropyl)fosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 491.4