Läs mer
3-Benzyloxypyrrolidine, 96%
Produktkod. 11424730
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424730 1 g 1g
11414730 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50769.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 420137-14-0 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 420137-14-0
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD08060975
InChI-nyckel CWBMYKUPMLRKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy pyrrolidine, 3-benzyloxypyrrolidine, 3-benzyloxy-pyrrolidine, 3-phenylmethoxy pyrrolidine, benzyl pyrrolidin-3-yl ether, pyrrolidin-3-yl oxy methyl benzene
PubChem CID 14497353
IUPAC-namn 3-fenylmetoxipyrrolidin
LEDER C1CNCC1OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzyloxypyrrolidine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.