missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Beta-Ursodeoxycholic Acid, TRC

Produktkod. 30006614
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006614 50 mg
17903965 10 mg
17973125 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU85000550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 78919-26-3
Molekylformel C24 H40 O4
Molekylvikt (g/mol) 392.57
Synonym 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, (3β,5β,7β)-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid, 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3β-Ursodeoxycholic acid, Isoursodeoxycholic acid
IUPAC-namn (4R)-4-[(3S,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3beta-Ursodeoxycholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 392.2927
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.