Läs mer
3-Bicyclo[3.2.1]octanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,5R)-bicyclo[3.2.1]octan-3-one |
| CAS | 14252-05-2 |
| Molekylformel | C8 H12 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Bicyclo[3.2.1]octan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h6-7H,1-5H2/t6-,7+ |
| LEDER | O=C1C[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1 |
| IUPAC-namn | (1S,5R)-bicyclo[3.2.1]octan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.18 |
| Formel vikt | 124.089 |