Läs mer
3-Bifenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30335957
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30335957 1 g
1 options
Produktkod. 30335957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5352281G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Biphenylboronic Acid
CAS 5122-95-2
Molekylformel C12H11BO2
Kvantitet 1 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, B-[1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, (3-Phenylphenyl)boronic Acid, (Biphenyl-3-yl)boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-ylboronic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1'-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
LEDER OB(O)c1cccc(c1)c2ccccc2
IUPAC-namn (3-fenylfenyl) boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 198.03
Formel vikt 198.0852