Läs mer
3-Biphenylcarboxylic acid, 97%
Produktkod. 10651935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10651935 5 g Glasflaska 5g
10302963 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10651935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371770050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 716-76-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 716-76-7
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00045846
InChI-nyckel XNLWJFYYOIRPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-3-carboxylic acid, 3-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, diphenyl-3-carboxylic acid, wln: qvr cr, 3-biphenylcarboxylicacid, m-phenylbenzoic acid, 3-phenyl benzoic acid
PubChem CID 12854
IUPAC-namn 3-fenylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Biphenylcarboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H4COOH
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, IV, 2478
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,hexane,soluble in benzene,petroleum ether,alkali
Formel vikt 198.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.