Läs mer
3-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-hydroxipropansulfonsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412536
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412536 100 g 100g
15422536 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56187.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 68399-80-4 | C7H17NO6S | 243.274 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68399-80-4
Molekylformel C7H17NO6S
Molekylvikt (g/mol) 243.274
MDL-nummer MFCD00038353
InChI-nyckel XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipso, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100210
IUPAC-namn 3-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-hydroxipropan-1-sulfonsyra
LEDER C(CO)N(CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid
Kvantitet 100 g
Beilstein 2105454
Formel vikt 261.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.