Läs mer
3-Boc-3-(methylamino)azetidine hydrochloride, 95%
Produktkod. 15462436
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462436 250 mg 250mg
15442498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56060.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 577777-20-9 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten. (5 g/100 ml)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577777-20-9
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.26
MDL-nummer MFCD12963843,MFCD08061963
InChI-nyckel LHUFQYUQIUJJIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-methylaminoazetidine, 3-n-boc-n-methylamino-azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl-n-methylcarbamate, carbamic acid, 3-azetidinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-boc-3-methylamino azetidine hydrochloride, 3-boc-methylamino azetidine, 3-n-boc-methylamino azatidine, 3-boc-3-methylaminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl-methylcarbamate
PubChem CID 23033645
IUPAC-namn tert-butyl-N-(azetidin-3-yl)-N-metylkarbamat
LEDER CN(C1CNC1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Boc-3-(methylamino)azetidine hydrochloride
Löslighetsinformation Soluble in water. (5g/100ml)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.72
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.