Läs mer
3-(BOC-amino)-1-propanol, 97 %
Produktkod. 10214684 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10214684 50 mL 50ml
10143394 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214684 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399800500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 58885-58-8 | C8H17NR3 | 175,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58885-58-8
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00191883
InChI-nyckel XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 3838134
IUPAC-namn tert-butyl N-(3-hydroxipropyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(BOC-amino)-1-propanol
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)3NHCO2C(CH3)3
Densitet 1.0250g/mL, 1.025
Kvantitet 50 mL
Flampunkt 109 °C
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(BOC-amino)-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.