Läs mer
3-(Boc-amino)-2-tiofenkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 101537-64-8 |
| Molekylformel | C10H13NO4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]tiofen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vikt | 243.0565 |