Läs mer
3-(Boc-amino)-2-tiofenkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30346404
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30346404 50 mg
1 options
Produktkod. 30346404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB80989350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid
CAS 101537-64-8
Molekylformel C10H13NO4S
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]tiofen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 243.28
Formel vikt 243.0565