Läs mer
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11329785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329785 250 mg 250mg
11319785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19807.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 284493-53-4
Molekylformel C15H20NO5
Molekylvikt (g/mol) 294.33
MDL-nummer MFCD02090693
InChI-nyckel DNXONWHJJNOKEU-LBPRGKRZSA-M
Synonym 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-n-boc-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, acmc-1cl2c, 3-3-methoxyphenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-3-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2734591
IUPAC-namn 3-(3-methoxyphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER COC1=CC=CC(=C1)[C@H](CC([O-])=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 81°C to 83°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 295.34
Procent renhet 99%