Läs mer
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11349775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349775 250 mg 250mg
11339775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19803.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 284493-65-8
Molekylformel C14H17ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 298.74
MDL-nummer MFCD02090708,MFCD03427960
InChI-nyckel ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-M
Synonym 3-boc-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-4'-chlorophenyl propioinic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, 3-n-boc-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, boc-r-3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2734402
IUPAC-namn 3-(4-chlorophenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 179°C to 180°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 299.75
Procent renhet 97%