Läs mer
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11399775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399775 1 g 1g
11309785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19806.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 284493-72-7
Molekylformel C14H18FNO4
Molekylvikt (g/mol) 283.299
MDL-nummer MFCD02090715
InChI-nyckel WRVBNEFIXONNFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-4-fluorophenyl propionic acid, boc-3-amino-3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1clzj, boc-l-3-amino-3-4-fluorophenyl-propionic acid, boc-r-3-amino-3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, boc-s-3-amino-3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 2734583
IUPAC-namn 3-(4-fluorophenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 152°C to 154°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.3
Procent renhet ≥98%