Läs mer
3-(Boc-amino)-3-methyl-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Boc-amino)-3-methyl-1-butanol |
| CAS | 167216-22-0 |
| Molekylformel | C10H21NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-10(4,5)6-7-12/h12H,6-7H2,1-5H3,(H,11,13) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(4-hydroxy-2-methylbutan-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vikt | 203.1521 |